2,5-Difluoro-4-nitrobenzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10116-25G PC10116-5G
APOSPC10116-25GEA 87 EUR
APOSPC10116-25G APOSPC10116-5G
2,5-Difluoro-4-nitrobenzoic acid 98%
2,5-Difluoro-4-nitrobenzoic acid
Formula: C₇H₃F₂NO₄
MW: 203,10 g/mol
Pto. de fusión: 145…147 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03425705
Núm. CAS: 116465-48-6