2-(2-Fluorophenyl)-1-hydrazinecarbothioamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2-Fluorophenyl)thiosemicarbazide
PC10118-1G PC10118-5G
APOSPC10118-1GEA 241 EUR
APOSPC10118-1G APOSPC10118-5G
2-(2-Fluorophenyl)-1-hydrazinecarbothioamide 95%
2-(2-Fluorophenyl)-1-hydrazinecarbothioamide
Formula: C₇H₈FN₃S
MW: 185,22 g/mol
Pto. de fusión: 198…201 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03791139
Núm. CAS: 446275-93-0