2-(4-Fluorophenyl)-1-hydrazinecarbothioamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(4-Fluorophenyl)thiosemicarbazide
PC10119-1G PC10119-5G
APOSPC10119-1GEA 224 EUR
APOSPC10119-1G APOSPC10119-5G
2-(4-Fluorophenyl)-1-hydrazinecarbothioamide
2-(4-Fluorophenyl)-1-hydrazinecarbothioamide
Formula: C₇H₈FN₃S
MW: 185,22 g/mol
Pto. de fusión: 189…191 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01566642
Núm. CAS: 280133-47-3