3-Methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-5-isoxazolamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10124-1G PC10124-5G
APOSPC10124-1GEA 259 EUR
APOSPC10124-1G APOSPC10124-5G
3-Methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-5-isoxazolamine 95%
3-Methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-5-isoxazolamine
Formula: C₁₁H₉F₃N₂O
MW: 242,2 g/mol
Pto. de fusión: 120…123 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03791146
Núm. CAS: 446276-00-2