3-Methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10125-1G PC10125-5G
APOSPC10125-1GEA 134 EUR
APOSPC10125-1G APOSPC10125-5G
3-Methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
3-Methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
Formula: C₁₁H₁₀F₃N₃
Pto. de fusión: 110…113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03791147
Núm. CAS: 851975-08-1