1-(6-Chloro-2-pyridinyl)-3-methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10126-1G PC10126-5G
APOSPC10126-1GEA 154 EUR
APOSPC10126-1G APOSPC10126-5G
1-(6-Chloro-2-pyridinyl)-3-methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
1-(6-Chloro-2-pyridinyl)-3-methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
Formula: C₁₆H₁₂ClF₃N₄
Pto. de fusión: 92…95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03791148
Núm. CAS: 446276-01-3