Methyl-2-amino-5-(4-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10128-1G PC10128-5G
APOSPC10128-1GEA 147 EUR
APOSPC10128-1G APOSPC10128-5G
Methyl-2-amino-5-(4-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Methyl-2-amino-5-(4-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Formula: C₁₁H₉FN₂O₂S
MW: 252,27 g/mol
Pto. de fusión: 202 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06200913
Núm. CAS: 886361-30-4