3-Nitro-4-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}benzenecarbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
PC10129-1G
PC10129-500MG
PC10129-5G
APOSPC10129-1GEA
217
EUR
APOSPC10129-1G
APOSPC10129-500MG
APOSPC10129-5G
3-Nitro-4-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}benzenecarbaldehyde
3-Nitro-4-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}benzenecarbaldehyde
Formula:
C₁₄H₈F₃NO₃S Pto. de fusión: 112…114 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04117782 Núm. CAS: 851975-11-6 |