2-Chloro-4-fluoro-5-nitrophenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10132-100G PC10132-25G PC10132-5G
APOSPC10132-100GEA 248 EUR
APOSPC10132-100G APOSPC10132-25G APOSPC10132-5G
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrophenol 98%
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrophenol
Formula: C₆H₃ClFNO₃
Pto. de fusión: 105…108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02670258
Núm. CAS: 84478-75-1