Ethyl-2-(2-chloro-4-fluoro-5-nitrophenoxy)acetate
Proveedor: Apollo Scientific
PC10133-1G PC10133-500MG PC10133-5G
APOSPC10133-1GEA 405 EUR
APOSPC10133-1G APOSPC10133-500MG APOSPC10133-5G
Ethyl-2-(2-chloro-4-fluoro-5-nitrophenoxy)acetate
Ethyl-2-(2-chloro-4-fluoro-5-nitrophenoxy)acetate
Formula: C₁₀H₉ClFNO₅
Pto. de fusión: 65…67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03425715
Núm. CAS: 439094-94-7