4-(3-Fluoropropoxy)benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10138-10MG PC10138-100MG
APOSPC10138-10MGEA 21.9 EUR
APOSPC10138-10MG APOSPC10138-100MG
4-(3-Fluoropropoxy)benzaldehyde
4-(3-Fluoropropoxy)benzaldehyde
Formula: C₁₀H₁₁FO₂
Pto. Ebullición: 92…94 °C/0,1mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02090999
Núm. CAS: 400825-68-5