3-(2,6-Dimethylmorpholino)-1,1,1-trifluoro-2-propanol
Proveedor: Apollo Scientific
PC10140-1G PC10140-250MG
APOSPC10140-1GEA 481 EUR
APOSPC10140-1G APOSPC10140-250MG
3-(2,6-Dimethylmorpholino)-1,1,1-trifluoro-2-propanol
3-(2,6-Dimethylmorpholino)-1,1,1-trifluoro-2-propanol
Formula: C₉H₁₆F₃NO₂
MW: 227,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03001226
Núm. CAS: 667938-72-9