Methyl-2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}benzenecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10141-1G PC10141-5G
APOSPC10141-1GEA 228 EUR
APOSPC10141-1G APOSPC10141-5G
Methyl-2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}benzenecarboxylate
Methyl-2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}benzenecarboxylate
Formula: C₁₄H₉ClF₃NO₂S
Pto. de fusión: 101…102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03001227
Núm. CAS: 385383-52-8