2,4-Bis(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a][1,8]naphthyridine-8-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10142-1G PC10142-500MG
APOSPC10142-1GEA 168 EUR
APOSPC10142-1G APOSPC10142-500MG
2,4-Bis(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a][1,8]naphthyridine-8-carboxylic acid
2,4-Bis(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a][1,8]naphthyridine-8-carboxylic acid
Formula: C₁₃H₅F₆N₃O₂
Pto. de fusión: 281…283 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03425718
Núm. CAS: 439094-96-9