Methyl-2-[(3-fluorobenzyl)sulphanyl]benzenecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
PC10144-1G PC10144-500MG PC10144-5G
APOSPC10144-1GEA 217 EUR
APOSPC10144-1G APOSPC10144-500MG APOSPC10144-5G
Methyl-2-[(3-fluorobenzyl)sulphanyl]benzenecarboxylate
Methyl-2-[(3-fluorobenzyl)sulphanyl]benzenecarboxylate
Formula: C₁₅H₁₃FO₂S
MW: 276,33 g/mol
Pto. de fusión: 70…72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03001233
Núm. CAS: 385383-54-0