2-[(3-Fluorobenzyl)sulphanyl]benzenecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(3-Fluorobenzylthio)benzoic acid
PC10145-1G PC10145-500MG PC10145-5G
APOSPC10145-1GEA 172 EUR
APOSPC10145-1G APOSPC10145-500MG APOSPC10145-5G
2-[(3-Fluorobenzyl)sulphanyl]benzenecarboxylic acid
2-[(3-Fluorobenzyl)sulphanyl]benzenecarboxylic acid
Formula: C₁₄H₁₁FO₂S
MW: 262,3 g/mol
Pto. de fusión: 183…186 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02937499
Núm. CAS: 385383-44-8