4-[(2-Fluorobenzyl)oxy]benzenecarbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(2-Fluorobenzyloxy)benzonitrile
PC10149-10G PC10149-1G PC10149-5G
APOSPC10149-10GEA 372 EUR
APOSPC10149-10G APOSPC10149-1G APOSPC10149-5G
4-[(2-Fluorobenzyl)oxy]benzenecarbonitrile
4-[(2-Fluorobenzyl)oxy]benzenecarbonitrile
Formula: C₁₄H₁₀FNO
MW: 227,24 g/mol
Pto. de fusión: 80…81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02681655
Núm. CAS: 852690-97-2