4,4'-Di(hydroxy)octafluorobiphenyl hydrate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,2',3,3',5,5',6,6'-Octafluoro-4,4'-biphenol monohydrate
PC1015-250MG PC1015-500MG
APOSPC1015-250MGEA 21.9 EUR
APOSPC1015-250MG APOSPC1015-500MG
4,4'-Di(hydroxy)octafluorobiphenyl hydrate
4,4'-Di(hydroxy)octafluorobiphenyl hydrate
Formula: C₁₂H₄F₈O₃
MW: 348,15 g/mol
Pto. de fusión: 209…211 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149466
Núm. CAS: 205926-99-4