5-(2-Thienyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10151-1G PC10151-250MG
APOSPC10151-1GEA 180 EUR
APOSPC10151-1G APOSPC10151-250MG
5-(2-Thienyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
5-(2-Thienyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formula: C₈H₅F₃N₂S
MW: 218,2 g/mol
Pto. de fusión: 120…122 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00459838
Núm. CAS: 128228-96-6