4-(Trifluoromethyl)nicotinamide
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC10153-1G
PC10153-10G
APOSPC10153-1GEA
0
EUR
APOSPC10153-1G
APOSPC10153-10G
4-(Trifluoromethyl)nicotinamide
4-(Trifluoromethyl)nicotinamide
Formula:
C₇H₅F₃N₂O Pto. de fusión: 164…167 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00126658 Núm. CAS: 158062-71-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...