2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10156-1G PC10156-500MG
APOSPC10156-1GEA 386 EUR
APOSPC10156-1G APOSPC10156-500MG
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamide
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamide
Formula: C₇H₄ClF₃N₂O
Pto. de fusión: 187…188 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039215
Núm. CAS: 886762-28-3