4-[(2-Fluorobenzyl)oxy]-N'-hydroxybenzenecarboximidamide
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-[(2-Fluorobenzyl)oxy]benzamidoxime
PC10168-1G PC10168-500MG
APOSPC10168-1GEA 473 EUR
APOSPC10168-1G APOSPC10168-500MG
4-[(2-Fluorobenzyl)oxy]-N'-hydroxybenzenecarboximidamide
4-[(2-Fluorobenzyl)oxy]-N'-hydroxybenzenecarboximidamide
Formula: C₁₄H₁₃FN₂O₂
MW: 260,27 g/mol
Pto. de fusión: 138…139 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00662630
Núm. CAS: 261965-35-9