Ethyl-1-(tert-butyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10169-1G PC10169-5G PC10169-250MG
APOSPC10169-1GEA 174 EUR
APOSPC10169-1G APOSPC10169-5G APOSPC10169-250MG
Ethyl-1-(tert-butyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl-1-(tert-butyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₅F₃N₂O₂
MW: 264,25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973716
Núm. CAS: 852691-03-3