Methyl-2-amino-5-(2-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
PC10171-10G PC10171-1G PC10171-5G
APOSPC10171-10GEA 253 EUR
APOSPC10171-10G APOSPC10171-1G APOSPC10171-5G
Methyl-2-amino-5-(2-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Methyl-2-amino-5-(2-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Formula: C₁₁H₉FN₂O₂S
Pto. de fusión: 203 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06200924
Núm. CAS: 886361-38-2