3-[4-(3-Fluoropropoxy)phenyl]acrylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC10173-1G
PC10173-250MG
APOSPC10173-1GEA
364
EUR
APOSPC10173-1G
APOSPC10173-250MG
3-[4-(3-Fluoropropoxy)phenyl]acrylic acid
3-[4-(3-Fluoropropoxy)phenyl]acrylic acid
Formula:
C₁₂H₁₃FO₃ Pto. de fusión: 176…178 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02082811 Núm. CAS: 695186-85-7 |