[4-(3-Fluoropropoxy)phenyl]methanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10174-1G PC10174-500MG PC10174-5G
APOSPC10174-1GEA 533 EUR
APOSPC10174-1G APOSPC10174-500MG APOSPC10174-5G
[4-(3-Fluoropropoxy)phenyl]methanol
[4-(3-Fluoropropoxy)phenyl]methanol
Formula: C₁₀H₁₃FO₂
Pto. de fusión: 52…54 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02091005
Núm. CAS: 449778-58-9