N'-Hydroxy-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]ethanimidamide
Proveedor: Apollo Scientific
PC10176-1G PC10176-5G
APOSPC10176-1GEA 183 EUR
APOSPC10176-1G APOSPC10176-5G
N'-Hydroxy-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]ethanimidamide
N'-Hydroxy-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]ethanimidamide
Formula: C₉H₉F₃N₂O₂
MW: 234,18 g/mol
Pto. de fusión: 76…78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02090466
Núm. CAS: 690632-15-6