3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenol
Proveedor: Apollo Scientific
PC10179-500MG PC10179-1G
APOSPC10179-500MGEA 154 EUR
APOSPC10179-500MG APOSPC10179-1G
3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenol
3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenol
Formula: C₁₂H₇ClF₃NO₂
MW: 289,64 g/mol
Pto. de fusión: 100…102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00172750
Núm. CAS: 95711-07-2