1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarbohydrazide
Proveedor: Apollo Scientific
PC10181-500MG PC10181-5G
APOSPC10181-500MGEA 0 EUR
APOSPC10181-500MG APOSPC10181-5G
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarbohydrazide
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarbohydrazide
Formula: C₁₂H₁₄ClF₃N₄O
MW: 322,72 g/mol
Pto. de fusión: 198…201 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00172276
Núm. CAS: 321430-54-0