2-Oxo-6-phenyl-4-(trifluoromethyl)-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
PC10183-1G PC10183-25G PC10183-5G
APOSPC10183-1GEA 132 EUR
APOSPC10183-1G APOSPC10183-25G APOSPC10183-5G
2-Oxo-6-phenyl-4-(trifluoromethyl)-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
2-Oxo-6-phenyl-4-(trifluoromethyl)-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Formula: C₁₃H₇F₃N₂O
Pto. de fusión: 300…302 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00474273
Núm. CAS: 3335-44-2