2-(3,4-Difluorophenoxy)benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
PC10184-1G PC10184-500MG
APOSPC10184-1GEA 343 EUR
APOSPC10184-1G APOSPC10184-500MG
2-(3,4-Difluorophenoxy)benzaldehyde
2-(3,4-Difluorophenoxy)benzaldehyde
Formula: C₁₃H₈F₂O₂
Pto. Ebullición: 110…112 °C/0,2mmHg
Pto. de fusión: 61…64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01568793
Núm. CAS: 289717-89-1