3-[2-(4-Fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC10185-1G PC10185-5G
APOSPC10185-1GEA 434 EUR
APOSPC10185-1G APOSPC10185-5G
3-[2-(4-Fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
3-[2-(4-Fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
Formula: C₁₅H₁₁FO₃
Pto. de fusión: 205…207 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02091006
Núm. CAS: 338393-64-9