3-[2-(3,4-Difluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC10186-1G PC10186-500MG
APOSPC10186-1GEA 671 EUR
APOSPC10186-1G APOSPC10186-500MG
3-[2-(3,4-Difluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
3-[2-(3,4-Difluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
Formula: C₁₅H₁₀F₂O₃
Pto. de fusión: 198…200 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02091009
Núm. CAS: 338393-76-3