3-[2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: trans-2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)cinnamic acid
PC10187-1G PC10187-500MG
APOSPC10187-1GEA 372 EUR
APOSPC10187-1G APOSPC10187-500MG
3-[2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
3-[2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
Formula: C₁₅H₁₀ClFO₃
MW: 292,7 g/mol
Pto. de fusión: 197…199 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02091010
Núm. CAS: 449778-67-0