3-[2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC10189-1G PC10189-500MG PC10189-5G
APOSPC10189-1GEA 405 EUR
APOSPC10189-1G APOSPC10189-500MG APOSPC10189-5G
3-[2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
3-[2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
Formula: C₁₅H₁₀BrFO₃
Pto. de fusión: 219…221 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01814603
Núm. CAS: 449778-69-2