4-(Difluoromethyl)benzoic acid 95%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC1019-1G PC1019-5G PC1019-250MG
APOSPC1019-1GEA 290 EUR
APOSPC1019-1G APOSPC1019-5G APOSPC1019-250MG
4-(Difluoromethyl)benzoic acid 95%
4-(Difluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₆F₂O₂
MW: 172,1289 g/mol
Pto. de fusión: 203…205 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07784270
Núm. CAS: 55805-21-5

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR