3-{4-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]phenyl}acrylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC10190-1G PC10190-500MG PC10190-5G
APOSPC10190-1GEA 275 EUR
APOSPC10190-1G APOSPC10190-500MG APOSPC10190-5G
3-{4-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]phenyl}acrylic acid
3-{4-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]phenyl}acrylic acid
Formula: C₁₆H₁₂ClFO₃
Pto. de fusión: 177…179 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02091011
Núm. CAS: 400825-72-1