5-Amino-2,4-difluorophenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-amino-2,4-difluorophenol
PC10191-1G PC10191-25G PC10191-5G
APOSPC10191-1GEA 21.9 EUR
APOSPC10191-1G APOSPC10191-25G APOSPC10191-5G
5-Amino-2,4-difluorophenol
5-Amino-2,4-difluorophenol
Formula: C₆H₅F₂NO
MW: 145,11 g/mol
Pto. de fusión: 177 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04973718
Núm. CAS: 113512-71-3