6-(2-Fluorophenyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
PC10193-1G PC10193-5G
APOSPC10193-1GEA 292 EUR
APOSPC10193-1G APOSPC10193-5G
6-(2-Fluorophenyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
6-(2-Fluorophenyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Formula: C₁₂H₇FN₂OS
Pto. de fusión: 147…148 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02091516
Núm. CAS: 439095-02-0