[1-Methyl-5-(4-methylphenoxy)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Proveedor: Apollo Scientific
PC10195-1G PC10195-500MG PC10195-5G
APOSPC10195-1GEA 533 EUR
APOSPC10195-1G APOSPC10195-500MG APOSPC10195-5G
[1-Methyl-5-(4-methylphenoxy)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
[1-Methyl-5-(4-methylphenoxy)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Formula: C₁₃H₁₃F₃N₂O₂
Pto. de fusión: 88…90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03001207
Núm. CAS: 400073-97-4