2,2,2-Trifluoro-N-(6-oxo-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophen-4-yl)acetamide
Proveedor: Apollo Scientific
PC10196-1G PC10196-500MG PC10196-5G
APOSPC10196-1GEA 405 EUR
APOSPC10196-1G APOSPC10196-500MG APOSPC10196-5G
2,2,2-Trifluoro-N-(6-oxo-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophen-4-yl)acetamide
2,2,2-Trifluoro-N-(6-oxo-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophen-4-yl)acetamide
Formula: C₉H₆F₃NO₂S
MW: 249,21 g/mol
Pto. de fusión: 130…132 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03012801
Núm. CAS: 108046-14-6