2-(4,4,4-Trifluoro-1-methyl-3-oxobutylidene)-1-hydrazinecarbothioamide
Proveedor: Apollo Scientific
PC10197-1G PC10197-500MG PC10197-5G
APOSPC10197-1GEA 172 EUR
APOSPC10197-1G APOSPC10197-500MG APOSPC10197-5G
2-(4,4,4-Trifluoro-1-methyl-3-oxobutylidene)-1-hydrazinecarbothioamide
2-(4,4,4-Trifluoro-1-methyl-3-oxobutylidene)-1-hydrazinecarbothioamide
Formula: C₆H₈F₃N₃OS
Pto. de fusión: 144…145 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03011851
Núm. CAS: 383148-57-0