2-[3-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10198-1G PC10198-500MG
APOSPC10198-1GEA 85.8 EUR
APOSPC10198-1G APOSPC10198-500MG
2-[3-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
2-[3-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Formula: C₉H₆F₃N₃O₂S
Pto. de fusión: 170…172 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03012088
Núm. CAS: 449778-74-9