{4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-5-yl}methanol
Proveedor: Apollo Scientific
PC10199-1G PC10199-2.5G
APOSPC10199-1GEA 288 EUR
APOSPC10199-1G APOSPC10199-2.5G
{4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-5-yl}methanol
{4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-5-yl}methanol
Formula: C₁₂H₁₀F₃NOS
Pto. de fusión: 120…123 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03791170
Núm. CAS: 317318-96-0