1-[5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]-1-ethanol
Proveedor: Apollo Scientific
PC10201-1G
PC10201-500MG
PC10201-5G
APOSPC10201-1GEA
405
EUR
APOSPC10201-1G
APOSPC10201-500MG
APOSPC10201-5G
1-[5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]-1-ethanol
1-[5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]-1-ethanol
Formula:
C₇H₈ClF₃N₂O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04117790 Núm. CAS: 959578-12-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...