1-[5-(4-Fluorophenyl)-2-thienyl]-1-ethanone
Proveedor: Apollo Scientific
PC10202-1G PC10202-500MG PC10202-5G
APOSPC10202-1GEA 263 EUR
APOSPC10202-1G APOSPC10202-500MG APOSPC10202-5G
1-[5-(4-Fluorophenyl)-2-thienyl]-1-ethanone
1-[5-(4-Fluorophenyl)-2-thienyl]-1-ethanone
Formula: C₁₂H₉FOS
Pto. de fusión: 119…120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06200932
Núm. CAS: 886361-46-2