2-Amino-5-(4-fluorophenyl)-4-thiazolecarbohydrazide
Proveedor: Apollo Scientific
PC10203-1G PC10203-500MG PC10203-5G
APOSPC10203-1GEA 217 EUR
APOSPC10203-1G APOSPC10203-500MG APOSPC10203-5G
2-Amino-5-(4-fluorophenyl)-4-thiazolecarbohydrazide
2-Amino-5-(4-fluorophenyl)-4-thiazolecarbohydrazide
Formula: C₁₀H₉FN₄OS
Pto. de fusión: 174 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06200939
Núm. CAS: 886361-58-6