2-(4-Fluorophenoxy)benzenecarbaldehyde oxime
Proveedor: Apollo Scientific
PC10206-1G PC10206-500MG
APOSPC10206-1GEA 799 EUR
APOSPC10206-1G APOSPC10206-500MG
2-(4-Fluorophenoxy)benzenecarbaldehyde oxime
2-(4-Fluorophenoxy)benzenecarbaldehyde oxime
Formula: C₁₃H₁₀FNO₂
Pto. de fusión: 107…109 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02091015
Núm. CAS: 449778-79-4