1-[4-(3-Fluoropropoxy)phenyl]-1-ethanone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(3-Fluoropropoxy)acetophenone
PC10208-1G PC10208-500MG PC10208-5G
APOSPC10208-1GEA 280 EUR
APOSPC10208-1G APOSPC10208-500MG APOSPC10208-5G
1-[4-(3-Fluoropropoxy)phenyl]-1-ethanone
1-[4-(3-Fluoropropoxy)phenyl]-1-ethanone
Formula: C₁₁H₁₃FO₂
MW: 196,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03001251
Núm. CAS: 400878-19-5