1-(3-Fluorobenzyl)-4-piperidinecarboxylic acid hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
PC10210-1G PC10210-500MG PC10210-5G
APOSPC10210-1GEA 217 EUR
APOSPC10210-1G APOSPC10210-500MG APOSPC10210-5G
1-(3-Fluorobenzyl)-4-piperidinecarboxylic acid hydrochloride
1-(3-Fluorobenzyl)-4-piperidinecarboxylic acid hydrochloride
Formula: C₁₃H₁₇ClFNO₂
MW: 273,74 g/mol
Pto. de fusión: 220…223 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03425740
Núm. CAS: 451485-55-5